Documentos Principais
726427
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylbenzyl bromide
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11Br
Número CAS:
Peso molecular:
199.09
Beilstein:
1857343
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
powder
pf
37-39 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)cc(CBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3
chave InChI
QXDHXCVJGBTQMK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3