538388
3-Phenylbenzyl bromide
97%
Sinônimo(s):
3-Bromomethylbiphenyl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
57-61 °C
grupo funcional
bromo
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
chave InChI
RTFPTPXBTIUISM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- NH-benzyl-(1R,2S)-norephedrine
- NH-3-phenylbenzyl-(1R,2S)-norephedrine
- (1R,2S)-2-(benzylamino)-1,2-diphenylethanol
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?