Documentos Principais
571474
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylbenzyl bromide
97%
Sinônimo(s):
1-(Bromomethyl)-3,5-bis(1,1-dimethylethyl)benzene, 1-Bromomethyl-3,5-di-tert-butylbenzene, a-Bromo-3,5-di-tert-butyltoluene
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3C]2C6H3CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
283.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(CBr)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H23Br/c1-14(2,3)12-7-11(10-16)8-13(9-12)15(4,5)6/h7-9H,10H2,1-6H3
chave InChI
SNRYBGHMHAJTTM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Chemoselective trifluoromethylation
  • Aralkylation of 2-N-acetylguanine
  • Coupling reactions with terminal alkynes
  • Synthesis of near-IR solid-state fluorescent naphthooxazine dyes
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Steroid sulfatase inhibitors
  • Short cationic antimicrobial peptides
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)