Documentos Principais
532398
Sigma-Aldrich
Carboxypolystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 1.6-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Extensão da rotulagem
1.6-3.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)