Documentos Principais
B8908
Sigma-Aldrich
α-Benzoin oxime
98%
Sinônimo(s):
alpha-Benzoin oxime, Cuprone
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
227.26
Beilstein:
1912794
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
powder
pf
153-155 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O\N=C(\C(O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
chave InChI
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)