Documentos Principais
1.01748
Supelco
Barium sulfate
for white standard DIN 5033
Sinônimo(s):
Barium sulfate, Blanc fixe
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
233.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-784-4
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
potência
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
pH
3.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O, suspension)
pf
1380 °C
solubilidade
<0.01 g/L
densidade
4.5 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Ba+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Barium sulfate for use as a white standard in the calibration of colorimeters. For instance, when analyzing the color of the soil to estimate its mineral content.
Características e benefícios
Certificate of Analysis (CoA) includes spectral density reflection factor and standard color values.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Soil color analysis for statistically estimating total carbon, total nitrogen and active iron contents in Japanese agricultural soils
Moritsuka, N et al.
Soil Science and Plant Nutrition, 60, 475-485 (2014)