S8170
Sodium nitrate
BioXtra, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Chile salpeter
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Impurezas
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
pf
306 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
traços de cátion
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.01%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.1%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
chave InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in combination with beef extract for virus elution from water samples
- as an external calibrant in nitrate assay to quantify nitrate in cell culture medium
- as a component of liquid BG11-medium for culturing Synechococcus elongatus PCC 7942
- to test its protective effects in hepatic ischemia-reperfusion injury
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?