Key Documents
393002
Sigma-Aldrich
Coumarin 334
Dye content 99 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
283.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
forma
powder or crystals
Nível de qualidade
composição
Dye content, 99%
pf
181-184 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
λmax
452 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥45000 at 449-455 nm in ethanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C1=Cc2cc3CCCN4CCCc(c2OC1=O)c34
InChI
1S/C17H17NO3/c1-10(19)14-9-12-8-11-4-2-6-18-7-3-5-13(15(11)18)16(12)21-17(14)20/h8-9H,2-7H2,1H3
chave InChI
JBPCDMSEJVCNGV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Suitable as a laser dye
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Sagar Satpathi et al.
Organic & biomolecular chemistry, 17(21), 5392-5399 (2019-05-21)
Here, we have explored the light-up property of coumarin 343 (C343) selectively towards various i-motif DNAs based on the recognition of hemi-protonated cytosine-cytosine base pairing, unlike other DNA structures. We have also demonstrated the versatile ability of this i-motif ligand