Key Documents
370479
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
96%
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2P(O)(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
194.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
pb
126 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(CC(C)=O)OCC
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-10-12(9,11-5-2)6-7(3)8/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves