Documentos Principais
432741
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
95%
Sinônimo(s):
(−)-N-Boc-N,O-isopropylidene-L-serinal, tert-Butyl (S)-(−)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, Garner’s aldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
229.27
Beilstein:
3591324
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −90°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
83-88 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ether
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m1/s1
chave InChI
PNJXYVJNOCLJLJ-MRVPVSSYSA-N
Aplicação
Widely utilized in the asymmetric synthesis of natural products.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Guibourdenche, C. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2041-2041 (1993)
Hoemann, M.Z. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 953-953 (1996)
Roush, W.R. Hunt, J.A.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 798-798 (1995)