Documentos Principais
543039
Sigma-Aldrich
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde
Sinônimo(s):
(R)-2,3-Cyclohexylideneglyceraldehyde, (R)-Cyclohexylideneglyceraldehyde, 2,3-O-Cyclohexylidene-D-glyceraldehyde, O,O-Cyclohexylidene-(R)-glyceraldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
atividade óptica
[α]/D 60±10° in chloroform
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
densidade
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ether
ketal
cadeia de caracteres SMILES
O=C[C@H]1COC2(CCCCC2)O1
InChI
1S/C9H14O3/c10-6-8-7-11-9(12-8)4-2-1-3-5-9/h6,8H,1-5,7H2/t8-/m0/s1
chave InChI
FFGZPNNLXMQFMO-QMMMGPOBSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Proline-catalyzed Diels Alder reaction
  • Stereodivergent synthesis of carbahexofuranoses employing a Wittig olefination-Claisen rearrangement protocol
  • Wittig reactions
  • Crotylation reactions
  • Asymmetric synthesis of Goniothalesdiol A via stereocontrolled allylation and base-catalyzed oxy-Michael addition
Used as a building block.
Outras notas
Contains varying amounts of polymer
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Journal of Organic Chemistry, 60, 585-587 (1995)