Documentos Principais
701475
Sigma-Aldrich
Dichloro[(2,6,10-dodecatriene)-1,12-diyl]ruthenium(IV)
Sinônimo(s):
Dichloro(dodeca-2,6,10-triene-1,12-diyl)ruthenium(IV), Dichloro-2,6,10-dodecatrienylene-ruthenium, Dichloro[(1,2,3,6,7,10,11,12-η)-2,6,10-dodecatriene-1,12-diyl]-ruthenium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18Cl2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
334.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
190 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru]1(Cl)C\C=C\CCC=CCC\C=C\C1
InChI
1S/C12H18.2ClH.Ru/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2;;;/h3-6,11-12H,1-2,7-10H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/b5-3+,6-4+,12-11-;;;
chave InChI
RSRAKQPWMXANGM-LXALEWKWSA-L
Aplicação
Catalyst for:
  • Redox isomerization/transfer hydrogenation
  • Deprotection of N-allyl amides and lactams
  • Isomerization of allylamines
  • Isomerization of allylic alcohols into carbonyl compounds
Catalysts used in the deprotection of N-allyl amides and lactams
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cadierno, V. et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 6590-6590 (2007)