183075
1-Methylisatin
97%
Sinônimo(s):
N-Methylindoline-2,3-dione, NSC 42449
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
130-133 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)8(11)9(10)12/h2-5H,1H3
chave InChI
VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CASP3(836)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Reactant for stereoselective preparation of spirobicyclic and bis-spirotricyclic pyrazolidinones
- Reactant for regioselective preparation of spirocyclic oxindole-butenolides
- Reactant for synthesis of spiro-oxindoles
- Reactant for preparation of unsymmetrical oxindoles
- Reactant for stereoselective preparation of hydroxyloxindoles via Morita-Baylis-Hillman reaction
- Reactant for preparation of pyridinecarboxylic acid [(oxo)indolylidene)hydrazide derivatives (Schiff base hydrazides) as antibacterial agents
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?