Key Documents
779164
Sigma-Aldrich
2-Azidotoluene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Azido-2-methylbenzene solution, 2-Methylphenyl azide solution, o-Tolyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7N3
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
Beilstein:
1447887
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
liquid
concentração
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤2.0% water
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3/c1-6-4-2-3-5-7(6)9-10-8/h2-5H,1H3
chave InChI
ZKGVLNVASIPVAU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup