111848
trans-β-Methylstyrene
99%
Sinônimo(s):
trans-1-Phenyl-1-propene, trans-beta-Methylstyrene, trans-Propenylbenzene
Ensaio
99%
contém
20 ppm 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.550 (lit.)
pb
175 °C (lit.)
densidade
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
chave InChI
QROGIFZRVHSFLM-QHHAFSJGSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?