804533
2,2′-Bipyrazine
Sinônimo(s):
2,2′-Bipyrazinyl, 2,2′-Dipyrazinyl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
185-188 °C
cadeia de caracteres SMILES
n1c(cncc1)c2nccnc2
InChI
1S/C8H6N4/c1-3-11-7(5-9-1)8-6-10-2-4-12-8/h1-6H
chave InChI
DFXNVSIALRDJHY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)