86454
TERGITOL™ TMN 10
Non-ionic, 1313 ppm, liquid, cloud point 76 °C
Sinônimo(s):
Trimethylnonylpolyethylene glycol, Polyethylene glycol trimethylnonyl ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Formulário
liquid
peso molecular
~683 g/mol
Impurezas
~10% water
CMC
1313 ppm
Valor HLB
~14.1
temperatura de transição
cloud point 76 °C
densidade
1.04 g/mL at 20 °C (lit.)
HLB
14.4
cadeia de caracteres SMILES
O(C(CC(CC(C)C)C)CC(C)C)CCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
chave InChI
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Decomposition of non-ionic surfactant Tergitol TMN-10 by the Fenton process in the presence of iron oxide nanoparticles.: This study explores the degradation of Tergitol TMN-10 using the Fenton process, enhanced by iron oxide nanoparticles, highlighting its potential for environmental remediation strategies (Kos et al., 2014).
- Application of nonionic polyoxyethylene detergents in studies of phosphatidylinositol kinase.: This research investigates the utility of nonionic polyoxyethylene detergents, such as Tergitol TMN-10, in enzymatic studies, specifically focusing on phosphatidylinositol kinase activity, which is crucial for understanding cellular signaling mechanisms (Ganong and Lu, 1989).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Suitable for use as a high-temperature penetrant & dispersant
- High hydrophilic-lipophilic balance (HLB) emulsifier
- Features narrow gel range
- Biodegradable
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
130 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?