Documentos Principais
STS0022
Sigma-Aldrich
TERGITOL TMN-3
Non-ionic surfactant
Sinônimo(s):
alpha-[3,5-Dimethyl-1-(2-methylpropyl)hexyl]-omega-hydroxypolyloxy-1,2-ethanediyl
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.28
grau
laboratory grade
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
Formulário
liquid
viscosidade
19 cP(25 °C)
temperatura de transição
pour point -49 °C
cloud point insoluble
solubilidade
chlorinated solvents: soluble (and most polar and non-polar solvents and oils)
water: soluble (partially soluble)
densidade
0.928 g/mL at 20 °C
HLB
8.1
cadeia de caracteres SMILES
O(C(CC(CC(C)C)C)CC(C)C)CCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
chave InChI
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
TERGITOL™ Type 15-S-9
Sigma-Aldrich
15S9
TERGITOL