Key Documents
STS0019
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-3
greener alternative
Non-ionic surfactant
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
grau
laboratory grade
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
forma
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
viscosidade
49 cP(25 °C)
temperatura de transição
pour point -46 °C
cloud point insoluble
solubilidade
chlorinated solvents: soluble (and most organic solvents and oils)
densidade
0.918 g/mL at 20 °C
HLB
8.0
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Informações legais
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
TERGITOL™ Type 15-S-9
Sigma-Aldrich
15S9
TERGITOL
TERGITOL™ MIN FOAM 1x
Sigma-Aldrich
T1135
TERGITOL