STS0007
ECOSURF™ SA-9
Non-ionic surfactant
Sinônimo(s):
Alcohols ethoxylated propoxylated, Seed oil alcohol ethoxylate 9 EO
About This Item
Produtos recomendados
grau
laboratory grade
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
22 ppm (25°C)
viscosidade
30.225 cSt(40 °C)
temperatura de transição
pour point 4 °C
cloud point 57 °C (1 wt% actives aq solution)
solubilidade
water: freely soluble (some compositions may form gels)
densidade
0.9831 g/mL at 20 °C
HLB
11 - 13
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
O(CCCCCC)CCC.O(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O.C8H18O/c1-3-5-6-7-9-10-8-4-2;1-3-5-6-7-8-9-4-2/h3-9H2,1-2H3;3-8H2,1-2H3
chave InChI
QTUGCFPIWBMXQE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
- Superior wetting
- Excellent detergency
- Rapid dissolution & good rinseability
- Low odor
- No gel range
- Outstanding formulation & handling properties
- Readily biodegradable (OECD 301)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)