STS0012
ECOSURF™ EH-9 solution
90% aqueous solution
Sinônimo(s):
2-Ethyl hexanol EoPo copolymer (9 EO), Alcohol (2EH) alkoxylate, Ethyl hexanol ethoxylated propoxylated
About This Item
Produtos recomendados
grau
laboratory grade
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1066 ppm (25°C)
viscosidade
61.8 cSt(40 °C)
temperatura de transição
pour point -5 °C
cloud point 64 °C (10 wt% actives aq solution)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.0157 g/mL at 40 °C
HLB
12.5
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
This product is a 90 % aqueous solution of an alcohol ethoxylate
Aplicação
- Polyolefin-Supported Hydrogels for Selective Cleaning Treatments of Paintings.: This study explores the use of polyolefin-supported hydrogels incorporating ECOSURF; EH-9 solution for the selective cleaning of paintings. The hydrogels demonstrate effective cleaning capabilities while preserving the integrity of the artwork, highlighting their potential application in art conservation (Freese et al., 2019) (Freese et al., 2019).
Características e benefícios
- Superior wetting
- Excellent oily soil removal
- Rapid dissolution & good rinseability
- Low odor
- No gel range
- Outstanding formulation & handling properties
- Readily biodegradable
- Aquatic toxicity EC50 > 10 mg/L
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)