Documentos Principais
STS0001
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-30
greener alternative
Non-ionic surfactant
Sinônimo(s):
Alcohols, C12-14 secondary, ethoxylated, Secondary alcohol ethoxylate 31EO
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
Nível de qualidade
grau
laboratory grade
descrição
non-ionic
Formulário
solid
peso molecular
average mol wt 1,520 g/mol by calculation
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
558 ppm (25°C)
viscosidade
92 cP(50 °C)
temperatura de transição
cloud point >100 °C ((1 wt% actives aq solution))
pour point 39 °C
solubilidade
water: soluble
densidade
1.053 g/mL at 55 °C
HLB
17.4
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Tergitol 15-S-30 is a secondary alcohol ethoxylate with 31 ethylene oxide (EO) units.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Características e benefícios
  • Excellent emulsion stabilizer with low reactor residue
  • Provides freeze/thaw & ionic stability
  • Electrolyte solubility
  • High temperature wetting
Informações legais
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)