X405
Triton™ X-405 solution
70% in H2O
Sinônimo(s):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol solution, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether, Polyoxyethylene (40) isooctylphenyl ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
peso molecular
~1967.0 g/mol
concentração
70% in H2O
técnica(s)
ELISA: suitable
CMC
0.81 mM
temperatura de transição
cloud point >100 °C
densidade
1.096 g/mL at 25 °C
HLB
17.6
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
chave InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to re-disperse semiconducting single-walled carbon nanotubes (S-SWCNTs/SWCNTs) for absorption spectroscopic characterization
- as a component of sodium hydroxide solution to solubilize animal carcasses for liquid scintillation counting
- as a surfactant in direct foaming to study its effects on the viscosity of geopolymer pastes
Atenção
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?