Documentos Principais
1.07225
Supelco
1,10-Fenantrolina monoidratada
GR ACS
Sinônimo(s):
1,10-Fenantrolina monoidratada, o-Fenantrolina monoidratada
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8N2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
180.21 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
200-629-2
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
93-94 °C
solubilidade
3.3 g/L
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
n1c2c3ncccc3ccc2ccc1.O
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
chave InChI
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Substitui: PX0460-5; PX0460
Nota de análise
Teor (titulação com ácido perclórico, calculado em substância anidra): ≥ 99,5%
Identidade (espectro IV): em conformidade
Adequação como indicador redox: em conformidade
Adequação para determinação de ferro: em conformidade
Ponto do fusão (substância anidra): 117-120 °C
Substâncias insolúveis em etanol: em conformidade
Água (de acordo com o método de Karl Fischer): 8,5%-11,0%
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3