Documentos Principais
911119
Sigma-Aldrich
Hidroxilamina
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, 98.0%
Sinônimo(s):
Cloreto de hidroxilamônio
About This Item
Fórmula linear:
NH2OH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
69.49
Beilstein:
3539763
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Ensaio:
98.0%
grau:
ACS reagent
Formulário:
powder
grau
ACS reagent
pressão de vapor
0.001 hPa ( 50 °C)
linha de produto
Redi-Dri
Ensaio
98.0%
Formulário
powder
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
pf
155-157 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
NH4+:, passes test
heavy metals: ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
chave InChI
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inibidor da MAO; inibe a agregação de plaquetas.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
spleen
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)