222461
Murexide
ACS reagent
Sinônimo(s):
5,5′-Nitrilodibarbituric acid monoammonium salt, Ammonium purpurate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
pf
>300 °C (lit.)
λmax
525 nm
adequação
passes test for complexometric indicator
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N.OC1=C(\N=C2\C(=O)NC(=O)NC2=O)C(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C8H5N5O6.H3N/c14-3-1(4(15)11-7(18)10-3)9-2-5(16)12-8(19)13-6(2)17;/h(H2,10,11,14,15,18)(H3,12,13,16,17,19);1H3
chave InChI
LJYRLGOJYKPILZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?