P8976
Phenol red broth base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 6579:2014
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
BioChemika
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
microbiology
adequação
nonselective and differential for bacteria (General Media)
nonselective and differential for enterobacteriaceae
Aplicação
Componentes
Proteose peptone, 10.00
Beef extract, 1.00
Sodium chloride, 5.00
Phenol red, 0.018
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)