1.05910
Maltose monohydrate
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Maltose monohydrate, 4-O-a-D-Glucopyranosyl-D-glucose
About This Item
Produtos recomendados
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Nível de qualidade
pf
125 °C (anhydrous)
solubilidade
470.2 g/L
densidade volumétrica
320 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO.O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
chave InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Spec. rotation [α²0/D (10 %; water; calc. on anhydrous substance): +135.0 - +139.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water: 4.0 - 7.0 %
Suitability for microbiology: conforms
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1