Key Documents
M8378
Sigma-Aldrich
Maltotriose
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→4)-D-Glc, O-α-DD-glicopiranosil-(1→4)-O-α-D-glicopiranosil-(1→4)-D-glicose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H32O16
Número CAS:
Peso molecular:
504.44
Beilstein:
1443481
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
cor
white
pf
132 -135 °C ((270 - 275 °F ))
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]1(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
chave InChI
FYGDTMLNYKFZSV-PXXRMHSHSA-N
Descrição geral
A maltotriose é um oligômero de glicose com ligações (1-4) que serve como o indutor do regulon de maltose de Escherichia coli.
A maltotriose, um oligossacarídeo de cadeia curta à base de glicose, provoca um sabor doce. Esse trissacarídeo é composto por três unidades de 1,4 α-D-glicose ligadas.
Aplicação
A maltotriose foi usada:
  • como padrão de carboidrato para determinar a composição de carboidratos do mosto por cromatografia líquida de alto desempenho emparelhada com detecção de índice de refração (CLAE-RID)
  • como substrato aceitador para determinar a atividade de transglicosilação da amilomaltase
  • como substrato aceitador em atividade hidrolítica e ensaios de estabilidade térmica
  • em um estudo comparativo para investigar os espectros de infravermelho (IR)-Fourier de uma série de carboidratos
A maltotriose foi usada:
  • em um estudo para avaliar a determinação rápida do limite de atenuação da cerveja
  • em um estudo para investigar a influência dos dendrímeros de poli(propilenoimina) de quarta geração nas células sanguíneas
Ações bioquímicas/fisiológicas
A maltotriose é um ligante do receptor humano de sabor doce hT1R2/hT1R3.
Outras notas
Para obter uma compreensão abrangente de nossa ampla gama de polissacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Barbara Ziemba et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 100(11), 2870-2880 (2012-05-25)
Dendrimers provide many exciting opportunities for potential biomedical applications. However, owing to their positively charged surfaces, poly(propyleneimine) (PPI) dendrimers show toxic and haemolytic activities. One of the methods for masking the peripheral cationic groups is to modify them using carbohydrate
B J Jones et al.
Clinical science (London, England : 1979), 72(4), 409-414 (1987-04-01)
The jejunal absorption of glucose from (1-4)-linked glucose oligomers including maltotriose has been compared with that from free glucose and sucrose in normal subjects. A steady-state perfusion technique in vivo was used to study proximal jejunal assimilation of isotonic sugar-saline
O Raibaud et al.
Journal of bacteriology, 169(7), 3059-3061 (1987-07-01)
In a cell-free system programmed with a plasmid bearing a malP'-'lacZ gene fusion under the control of malPp, beta-galactosidase synthesis was strictly dependent on the presence of both the MalT activator protein and the inducer of the Escherichia coli maltose
K B Xavier et al.
Journal of bacteriology, 178(16), 4773-4777 (1996-08-01)
The hyperthermophilic marine archaeon Thermococcus litoralis exhibits high-affinity transport activity for maltose and trehalose at 85 degrees C. The K(m) for maltose transport was 22 nM, and that for trehalose was 17 nM. In cells that had been grown on
J W Lee et al.
Applied and environmental microbiology, 65(12), 5265-5271 (1999-12-03)
Aureobasidium pullulans ATCC 42023 was cultured under aerobic conditions with glucose, mannose, and glucose analogs as energy sources. The exopolymer extracts produced under these conditions were composed of glucose and mannose. The molar ratio of glucose to mannose in the
Protocolos
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOGEL Ca