SMB01322
Maltotetraose
94% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-1,4-Tetraglucose, Amylotetraose
Ensaio
94% (HPLC)
forma
solid
cor
white
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(29)10(30)15(35)22(40-5)44-19-7(3-27)42-24(17(37)12(19)32)45-20-8(4-28)41-23(16(36)13(20)33)43-18-6(2-26)39-21(38)14(34)11(18)31/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22-,23-,24-/m1/s1
chave InChI
LUEWUZLMQUOBSB-ZLBHSGTGSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High-purity compound suitable for a wide variety of research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)