Documentos Principais
93672
Supelco
Maltopentaose
analytical standard
Sinônimo(s):
Maltopentose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H52O26
Número CAS:
Peso molecular:
828.72
Beilstein:
79498
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D 170.0 to 190.0, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]5CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H52O26/c31-1-6-11(36)12(37)18(43)27(49-6)54-23-8(3-33)51-29(20(45)14(23)39)56-25-10(5-35)52-30(21(46)16(25)41)55-24-9(4-34)50-28(19(44)15(24)40)53-22-7(2-32)48-26(47)17(42)13(22)38/h6-47H,1-5H2/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26+,27-,28-,29-,30-/m1/s1
chave InChI
FTNIPWXXIGNQQF-DWTFCAFKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)