Merck
1.05911
SAFC
Maltose monoidratada
EMPROVE® ESSENTIAL
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Maltose monoidratada
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
342.30 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número do índice EC:
200-716-5
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
solid
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
125 °C (anhydrous)
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
chave InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A maltose é um ingrediente comumente usado em aplicações farmacêuticas. Nesse setor, a maltose é usada principalmente para formas farmacêuticas orais sólidas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
D-(+)-Maltose analytical standard
Supelco
47288
D-(+)-Maltose
Maltotriose ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M8378
Maltotriose
D-(−)-Frutose ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
F0127
D-(−)-Frutose