Documentos
1.09079
Supelco
Solução de tiocianato de amônio
c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use for titration, Titriplex®
Sinônimo(s):
Solução de rodanida de amônio
About This Item
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Solução de tiocianato de amônio, c(NH4SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
forma
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Precipitation reactions
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
4.5 (20 °C in H2O)
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
  • Diodos emissores de luz com base em nanocristal, tratados com tiocianato e com percepção de eficiência de rolamento.: Este estudo explora o uso de tratamentos tiocianato em nanocristais perovskita para melhorar o desempenho e a eficiência dos diodos emissores de luz (LEDs). A pesquisa destaca o potencial da solução de tiocianato de amônio no aprimoramento das propriedades optoeletrônicas dos LEDs à base de perovskita, oferecendo percepções sobre mecanismos de eficiência de rolamento (Chen et al., 2020).
  • Determinação específica de resíduos de ferbam em água de neblina.: Este artigo discute um método para detectar resíduos de ferbam em água de neblina usando solução de tiocianato de amônio. A abordagem é significativa para a química analítica ambiental, fornecendo um método de detecção específico e sensível para resíduos de fungicidas em amostras ambientais (Agarwal et al., 2003).
  • Determinação simultânea por injeção em fluxo de ferro(III) e cobre(II) e de ferro(III) e paládio(II) com base em reações fotoquímicas de complexos de tiocianatos.: Esta pesquisa apresenta uma técnica de análise por injeção em fluxo para a determinação simultânea de ferro e cobre ou ferro e paládio usando reações fotoquímicas envolvendo solução de tiocianato de amônio. Ela demonstra a utilidade da solução na análise de vários elementos em matrizes complexas (Oguma e Yoshioka, 2002).
  • Determinação colorimétrica de zircônio com 1-(2-piridilazo)-2-naftol.: Esse estudo envolve o uso de solução de tiocianato de amônio na determinação colorimétrica de zircônio. O método oferece uma maneira simples e eficaz de medir as concentrações de zircônio, relevante em aplicações analíticas industriais e ambientais (Ross et al., 1969).
  • A titulação de tiocianato de mercúrio e a padronização da solução de tiocianato de amônio.: Esse artigo clássico detalha a titulação de mercúrio usando solução de tiocianato de amônio, fornecendo métodos padronizados para aplicações analíticas. Ele destaca a função fundamental das soluções de tiocianato em análises titulométricas (Cumming and Spice, 1952).
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,0995-0,1005 mol/l
Incerteza da medição ± 0,0003 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica foi determinada com uma solução padronizada de nitrato de prata (número do artigo 1.09081). A solução de nitrato de prata é padronizada e atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 999 cloreto de potássio) através do padrão volumétrico de cloreto de sódio (Art. N.º 1.02406), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3