Documentos Principais
8.18449
Sigma-Aldrich
4,4′-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol)
for synthesis
Sinônimo(s):
4,4′-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol), Bis(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)sulfide
About This Item
Fórmula linear:
(2-(CH3)-4-(OH)-5-((CH3)3C)C6H2)2S
Número CAS:
Peso molecular:
358.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-525-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
402 °C
potência
2345 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
158-162 °C
temperatura de transição
flash point 215 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S(c2c(cc(c(c2)C(C)(C)C)O)C)c1c(cc(c(c1)C(C)(C)C)O)C
InChI
1S/C22H30O2S/c1-13-9-17(23)15(21(3,4)5)11-19(13)25-20-12-16(22(6,7)8)18(24)10-14(20)2/h9-12,23-24H,1-8H3
chave InChI
HXIQYSLFEXIOAV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2