Documentos Principais
1.09122
Supelco
Solução de permanganato de potássio
c(KMnO4) = 0.02 mol/L (0.1N), standardized with oxalate, reag. USP, ready-to-use for titration, Titriplex®
Sinônimo(s):
Solução KMnO4
About This Item
Código UNSPSC:
12352312
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Solução de permanganato de potássio, standardised against oxalate c(KMnO4) = 0.02 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
Agency
reag. USP
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
Formulário
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
concentração
0.02 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
8 (20 °C in H2O)
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Oxidação de cromo(III): Um risco potencial de usar processos de oxidação química para a remediação de solos contaminados com 2-clorofenol: Esta pesquisa destaca a oxidação do cromo usando permanganato de potássio, enfatizando os riscos ambientais e a necessidade de aplicação controlada nos esforços de remediação do solo (Yu et al., 2024).
  • Potencial atividade antioxidante e anti-inflamatória in vitro do extrato de Martynia annua mediado por fitosíntese de nanopartículas de MnO(2): Discute o uso de permanganato de potássio na síntese de nanopartículas de dióxido de manganês, explorando suas possíveis aplicações biomédicas em tratamentos antioxidantes e anti-inflamatórios (Thangapushbam et al., 2024).
  • Investigar o impacto da aplicação externa de formalina e permanganato de potássio nos perfis hematológicos, imunológicos e bioquímicos em alevinos de Labeo rohita: Examina os efeitos dos tratamentos de permanganato de potássio na saúde dos peixes, fornecendo informações sobre a sua utilização segura na aquicultura (Banjare et al., 2024).
  • Desenvolvimento de um método baseado em cromatografia de camada fina para detectar a presença de sorbitol no leite e sua aplicabilidade em amostras de leite preservadas em formalina: Este estudo utiliza permanganato de potássio no desenvolvimento de um novo método analítico para detectar aditivos em produtos lácteos, demonstrando sua utilidade na segurança alimentar e na garantia de qualidade (Kumar et al., 2024).
  • Estudos de campo e laboratoriais de tecnologias baseadas em fluorescência para rastreamento em tempo real da lise de células cianobactérias e possível liberação de microcistinas: Pesquisa sobre a aplicação de permanganato de potássio no gerenciamento de florações de cianobactérias e liberação de toxinas associadas em corpos de água, oferecendo avanços no monitoramento ambiental e na proteção da saúde pública (Tsai et al., 2024).
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Ligação
Substitui: PX1553-1
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,01990-0,02010 mol/l
Incerteza da medição ± 0,00006 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 8040 oxalato dissódico) através do padrão volumétrico de oxalato dissódico (Art. N.º 1.02407), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide