Documentos Principais
1.09072
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Sinônimo(s):
Ácido sulfúrico
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Ácido sulfúrico, c(H2SO4) = 0.5 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
Formulário
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
embalagem
Titripac® of
concentração
0.5 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
0.6 (20 °C in H2O)
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Síntese, caracterização e estudos de citotoxicidade de nanocelulose extraída da fibra de okra (Abelmoschus esculentus).: Este estudo utiliza ácido sulfúrico para síntese e caraterização da nanocelulose da fibra de okra, avaliando seu potencial em aplicações biomédicas (Hossen et al., 2024).
  • Síntese e caracterização de nanocatalisadores mesoporosos V-Mo-MCM-41: Aumentando a eficiência na síntese de ácido oxálico.: Explora o uso de ácido sulfúrico na síntese de nanocatalisadores V-Mo-MCM-41, melhorando sua eficiência na síntese do ácido oxálico (Suliman Al Ebraheem et al., 2024).
  • Estudos sobre (tereftalato de politrimetileno)/óxido de grafeno/nanocompostos híbridos f-MWCNT.: Investiga a preparação de nanocompostos híbridos utilizando ácido sulfúrico, destacando suas propriedades mecânicas e térmicas aprimoradas (Rath et al., 2024).
  • Sondando a dinâmica e o gargalo da principal reação de oxidação de SO(2) atmosférica pelo radical hidroxilo.: Examina o papel do ácido sulfúrico na oxidação atmosférica de SO₂, fornecendo informações sobre a qualidade do ar e as alterações climáticas (Yuan et al., 2024).
  • Preparação do revestimento de poliuretano bio-based a partir do óleo de semente de Citrullus colocyntthis: Caracterização e desempenho de corrosão.: Esta pesquisa utiliza ácido sulfúrico na síntese de revestimentos de poliuretano bio-based, avaliando sua resistência à corrosão e seus benefícios ambientais (Alshabebi et al., 2024).
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Embalagem Titripac® - todos os números de estoque SKU com final “4000, 4003, 9010, 9013” - mais informações em www.sigmaaldrich.com/Titripac
Ligação
Substitui: SX1243K-6
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,4975 - 0,5025 mol/l
Incerteza da medição ± 0,0015 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 723 tris(hidroximetil)-aminometano) através do padrão volumétrico de tris(hidroximetil)-aminometano (Art. N.º 1.02408), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Fosfato de sódio Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Millipore
567549
Fosfato de sódio
Fosfato de sódio Molecular Biology Grade; Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers.
Millipore
567547
Fosfato de sódio
Ácido sulfúrico Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
SX1244
Ácido sulfúrico
Protocolos
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
Sample preparation and determination of heavy metals in textiles