151467
5-Ethylidene-2-norbornene
contains 100-700 ppm BHT as inhibitor, mixture of endo and exo, 99%
Sinônimo(s):
2-Ethylidene-5-norbornene, 2-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Ethylidenenorbornene, Ethylidenenorbornene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
4.6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
contém
100-700 ppm BHT as inhibitor
Lim. expl.
~6.4 %
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
146 °C (lit.)
densidade
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C1/C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3/b8-2+/t7-,9-/m0/s1
chave InChI
OJOWICOBYCXEKR-WHZSQGQPSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Liver,Testes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
83.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?