B33803
Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene
98%
Sinônimo(s):
2,5-Norbornadiene, NBD
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
0.05-0.25% BHT as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.470 (lit.)
p.e.
89 °C (lit.)
densidade
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1[C@H]2C=C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H8/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-4,6-7H,5H2/t6-,7+
chave InChI
SJYNFBVQFBRSIB-KNVOCYPGSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-5.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?