Key Documents
707163
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-2,5-Diphenylbicyclo[2,2,2]octa-2,5-diene
95%
Sinônimo(s):
(S,S)-Phenyl-Bod
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H18
Número CAS:
Peso molecular:
258.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D +34.0°, c = 0.7 in chloroform
pf
69-76 °C
grupo funcional
phenyl
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1C[C@H]2C=C([C@@H]1C=C2c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-15(8-4-1)19-13-18-12-11-17(19)14-20(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,13-14,17-18H,11-12H2/t17-,18-/m0/s1
chave InChI
BDYBOFJAEBJDMI-ROUUACIJSA-N
Aplicação
(1S,4S)-2,5-Diphenylbicyclo[2,2,2]octa-2,5-diene can be used as a chiral diene ligand in the preparation of 1-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro[6]helicene.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)