Documentos Principais
393231
Sigma-Aldrich
Dichloro[rac-ethylenebis(indenyl)]zirconium(IV)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H16Cl2Zr
Número CAS:
Peso molecular:
418.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: zirconium
reagent type: catalyst
Impurezas
≤3% dichloromethane
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Zr]Cl.C(CC1C=Cc2ccccc12)C3C=Cc4ccccc34
InChI
1S/C20H18.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h1-12,17-18H,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
IJSDUKZKUCXMRL-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organometallics, 10, 1501-1501 (1991)