Documentos Principais
8.22284
Sigma-Aldrich
Sodium
rods (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Sinônimo(s):
Sodium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na
Número CAS:
Peso molecular:
22.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141806
Número do índice EC:
231-132-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.6 hPa ( 400 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>115 °C
p.e.
889 °C/1013 hPa
pf
97.8 °C
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+]
InChI
1S/Na/q+1
chave InChI
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Content at Na: ≥ 99.0 %
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
82 °C