Documentos Principais
410241
Sigma-Aldrich
Perclorato de sódio
ACS reagent, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Sal sódico de ácido perclórico
About This Item
Fórmula linear:
NaClO4
Número CAS:
Peso molecular:
122.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder or chunks
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%)
pf
468 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 2096 g/L at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O perclorato de sódio é um sal de perclorato hidrossolúvel. Ele é preparado por eletrólise de solução aquosa de clorato de sódio. É um forte agente oxidante. Quando o silício poroso é impregnado com perclorato de sódio, ele forma um compósito explosivo que foi estudado.
Aplicação
  • Aerogel composto de sílica-poli(álcool vinílico): Um eletrólito promissor para baterias de sódio de estado sólido.: Esta pesquisa destaca o uso de perclorato de sódio no desenvolvimento de aerogéis compostos de sílica-poli(álcool vinílico), servindo como um eletrólito inovador para baterias de sódio de estado sólido. Este estudo mostra o potencial de avanços nas tecnologias de armazenamento de energia, enfatizando o papel do perclorato de sódio no aumento do desempenho e da segurança da bateria (Vareda JP et al., 2024).
  • Um eletrólito de polímero de gel condutor de íons de sódio com compensação entre tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazólio e éter dimetílico tetraetilenoglicol para aplicações eletroquímicas.: Esta pesquisa demonstra o uso de perclorato de sódio no desenvolvimento de um eletrólito de polímero gel para baterias de íons de sódio, proporcionando um equilíbrio entre a condutividade e a estabilidade, crucial para a próxima geração de sistemas de armazenamento de energia (Patel M et al., 2024).
  • Baterias de íons de sódio aquosos de estado quase sólido operadas a -30 °C: Utilizando perclorato de sódio, este estudo desenvolve baterias de íons de sódio flexíveis e operáveis em baixa temperatura, oferecendo avanços significativos em dispositivos eletrônicos portáteis e vestíveis, destacando a adaptabilidade e a eficiência do perclorato de sódio em condições extremas (Gui Q et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Santaji Nalwade et al.
Scientia pharmaceutica, 79(1), 69-84 (2011-05-28)
A simple, precise and rapid stability-indicating ultra-performance liquid chromatography (UPLC) method is developed for the simultaneous quantitative determination of Telmisartan, Amlodipine besylate and Hydrochlorothiazide from their innovative poly pill combination drug product in the presence of degradation products. It involves
Changyong Zhang et al.
Water research, 145, 220-230 (2018-08-25)
Ammonia nitrogen removal from wastewaters has gained much attention in recent decades as a result of the environmental problems associated with discharge of excessive amounts of this critical nutrient including eutrophication of receiving waters, generation of offensive odours as a
Thermal analysis of the exothermic reaction between galvanic porous silicon and sodium perchlorate.
Becker CR, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 2(11), 2998-3003 (2010)
Synthesis of sulfones using sodium perchlorate as a catalyst under neutral conditions.
Bandgar BP, et al.
New. J. Chem., 26(9), 1105-1107 (2002)
Cheng Ma et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(5), 1700996-1700996 (2018-06-08)
Solid-state polymer electrolytes (SPEs) with high ionic conductivity are desirable for next generation lithium- and sodium-ion batteries with enhanced safety and energy density. Nanoscale fillers such as alumina, silica, and titania nanoparticles are known to improve the ionic conduction of