310514
Sodium perchlorate monohydrate
ACS reagent
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
85.0-90.0% (monohydrate)
Formulário
powder, crystals or chunks
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Used as a supporting electrolyte in the preparation of polypyrrole (PPy) film.
- Doped with host polymer NaCMC (sodium carboxymethyl cellulose) to prepare electrolyte film (NaCMC-NaClO4 H2O) which is used in the electrochemical cell.
- Used as an oxidizing agent to remove color from the textiles waste water.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?