71853
Sodium perchlorate monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (T)
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (T)
forma
powder, crystals or chunks
Impurezas
≤0.0005% total nitrogen (N)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤3 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1