Documentos Principais
8.18044
Sigma-Aldrich
Lithium
(granular) (protective medium: argon) for synthesis
Sinônimo(s):
Lithium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Li
Número CAS:
Peso molecular:
6.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141803
Número do índice EC:
231-102-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 hPa ( 723 °C)
Nível de qualidade
pf
179 °C
densidade
0.534 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
chave InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay of Li: ≥ 99.0 %
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Lithium foil, thickness 0.6 mm, size 25 × 300 mm, purity 99.9%
GF11597913
Lithium