Documentos Principais
8.12034
Sigma-Aldrich
Antimony(V) fluoride
for synthesis
Sinônimo(s):
Antimony(V) fluoride, Antimony pentafluoride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
F5Sb
Número CAS:
Peso molecular:
216.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-021-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
p.e.
149-150 °C/1013 hPa
pf
7 °C
densidade
2.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/5F.Sb
chave InChI
TWNMFECGADOEOJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2