Documentos Principais
GF45554799
Lithium
rod, 12.7 mm diameter, length 165 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
LI007915
About This Item
Fórmula linear:
Li
Número CAS:
Peso molecular:
6.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141803
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 455-547-99
resistividade
9.446 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
165 mm
diâmetro
12.7 mm
p.e.
1342 °C (lit.)
pf
180 °C (lit.)
densidade
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
chave InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF45554799-1EA4061821014528
GF45554799-2EA4061821014535
GF45554799-3EA4061821014542
GF45554799-4EA4061821014559
GF45554799-5EA4061821014566