GF62158596
Lithium
foil, not light tested, 38x200mm, thickness 0.20mm, as rolled, 99.9%
Sinônimo(s):
Lithium, LI000220
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 621-585-96
resistividade
9.446 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
38x200 mm × 0.20 mm
p.e.
1342 °C (lit.)
pf
180 °C (lit.)
densidade
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
chave InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)