GF50133934
Boron nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 500 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
B 516011
Ensaio
99.5%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 501-339-34
peso
500 g
tamanho máximo de partícula
10 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)