Documentos Principais
GF84056867
Boron nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
B 516011
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 840-568-67
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
10 (micron)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)